Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Medium Wall Rimless Test Tube
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4142 |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Soda Lime Glass |
| Kvantitet | 100 Pack |
| Kantad | No |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |