Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Medium Wall Rimless Test Tube
Produktkod. p-7139314 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Längd (metrisk):
75 mm
125 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15822265
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Manufactured from soda lime glass and constructed with medium walls. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Medium Wall Rimless Test Tubes are ideal for general mixing and laboratory work.
  • Features: rimless medium walls
  • Use for: bacteriological performance
  • Complies to: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4142
Längd (metrisk) 75 mm
Material Soda Lime Glass
Kvantitet 100 Pack
Kantad No
Diameter (metrisk) 12 mm