Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Medium Wall Rimless Test Tube
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Features: rimless medium walls
- Use for: bacteriological performance
- Complies to: ISO 4142
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4142 |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Soda Lime Glass |
| Kvantitet | 50 Pack |
| Kantad | No |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |