Läs mer
BRAND™ Soda Lime Glas Pasteurpipetter
Produktkod. 15202699 Handla allt Brand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
145 mm
225 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15202699 145 mm Paket med 1000
15212699 225 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15202699 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 747715
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Soda Lime Glass och överensstämmer med ISO 7712 standarder. BRAND™ Soda Lime Glass Pasteur Pipets inkluderar en lång, utdragen kapillärspets som är perfekt för att överföra små volymer av vattenlösningar. Sugände med förträngning för en bomullsplugg tillåter filtrering av små mängder.
  • Tillverkad av Soda Lime Glass.
  • Överensstämmer med ISO 7712 standarder.
  • Lång, utdragen kapillärspets är perfekt för att överföra små volymer av vattenlösningar.
  • Sugände med förträngning för en bomullsplugg tillåter filtrering av små mängder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7712
Diameter (metrisk) Yttre 7 mm
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 1000 förpackning
Tipsstil Kapillär
Volym (metrisk) 2 mL
Längd (metrisk) 145 mm
Typ Pasteurpipett