Läs mer
Rogo Sampaic™ Anumbra™ Petriskålar i glas
Diameter (metrisk):
200 mm
Höjd (metrisk):
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Återanvändbar
- Autoklaveringsbar
- Finns i en mängd olika diametrar och höjder
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Soda Lime Glas |
| Form | Rund |
| Typ | Petriskål |
| Höjd (metrisk) | 25 mm |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |