Läs mer
Rogo Sampaic™ Anumbra™ Petriskålar i glas
Produktkod. p-8009977
Diameter (metrisk):
200 mm
Höjd (metrisk):
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11714146
Brand: Rogo Sampaic™ BRB030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Excellent for microbial or cell culture applications in the laboratory. Rogo Sampaic™ Anumbra™ Glass Petri Dishes are manufactured from surface-hardened soda lime glass.
  • Återanvändbar
  • Autoklaveringsbar
  • Finns i en mängd olika diametrar och höjder
Specifikationer
Material Soda Lime Glas
Form Rund
Typ Petriskål
Höjd (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 200 mm