Läs mer
BRAND™ Soda Lime Glas Petriskålar
Produktkod. 10624552 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
15 mm
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10624552 100 mm 15 mm Paket med 10
10400873 150 mm 25 mm Paket med 10
10450293 60 mm 15 mm Paket med 10
10315571 80 mm 15 mm Paket med 10
10039890 100 mm 20 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10624552 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 455742
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3740.00 SEK
    413.53 SEK / Paket med 10
    Save 3326.47 SEK
    88% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Perfekt för mikrobiella eller cellodlingstillämpningar, dessa Soda Lime Glass Petriskålar har utmärkt glaskvalitet och utförande.
  • Fat och lock är platt inuti och utanpå
  • Fri från bubblor och ränder
  • Kapade kanter är brandpolerade
  • Lämplig för kortvarig kemikalieexponering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Soda Lime Glas
Form Rund
Typ Petriskål
Kanter Brandpolerade skurna kanter
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 100 mm