Läs mer
BRAND™ Soda Lime Glas Petriskålar
Produktkod. p-8011231 Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10624552
Brand: BRAND™ 455742
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perfekt för mikrobiella eller cellodlingstillämpningar, dessa Soda Lime Glass Petriskålar har utmärkt glaskvalitet och utförande.
  • Fat och lock är platt inuti och utanpå
  • Fri från bubblor och ränder
  • Kapade kanter är brandpolerade
  • Lämplig för kortvarig kemikalieexponering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Soda Lime Glas
Form Rund
Typ Petriskål
Kanter Brandpolerade skurna kanter
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 100 mm