Läs mer
BRAND™ Soda Lime Glas Petriskålar
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Description
- Fat och lock är platt inuti och utanpå
- Fri från bubblor och ränder
- Kapade kanter är brandpolerade
- Lämplig för kortvarig kemikalieexponering
Specifications
Specifications
| Material | Soda Lime Glas |
| Form | Rund |
| Typ | Petriskål |
| Kanter | Brandpolerade skurna kanter |
| Höjd (metrisk) | 12 mm |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |