Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Vanliga trattar
Produktkod. 10172091
Change view
Längd (metrisk) skaft:
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) skaft unitSize
10172091 60 mm Paket med 10
10365971 100 mm Paket med 10
10233911 30 mm Paket med 10
10336171 35 mm Paket med 10
10181901 40 mm Paket med 10
10664582 45 mm Paket med 10
10294001 55 mm Paket med 10
12798626 50 mm Paket med 10
10366021 70 mm Paket med 10
10182091 80 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10172091 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05318017
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker och enkel blandning, hällning och förvaring av kemikalier i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Vanliga trattar är tillverkade av soda-lime glas.
  • Med kort skaft
  • Vinkel på 60°
Specifikationer
Diameter (metrisk) skaft 8mm
Material Soda Lime Glas
Vinkel 60°
Längd (metrisk) skaft 60 mm