Learn More
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Rimless Test Tube
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Unit Size:
Paket med 100
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4142 |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Soda Lime Glass |
| Kvantitet | 100 Pack |
| Kantad | No |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |