Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Rimless Test Tube
Produktkod. 11982188 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11982188 75 mm 10 mm Paket med 100
12961031 100 mm 12 mm Paket med 100
11912198 150 mm 16 mm Paket med 100
11922198 150 mm 18 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11982188
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Store test reagents and material. Fisherbrand™ soda lime glass rimless test tubes come in different sizes to meet your needs.
  • Soda Lime Glass
  • Rimless
  • Disposable 
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4142
Längd (metrisk) 75 mm
Material Soda Lime Glass
Kvantitet 100 Pack
Kantad No
Diameter (metrisk) 10 mm