Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Rimmed Test Tube
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
12 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Test Tube
- Soda Lime Glass
- Disposable
- Rimmed
- Wall Thickness: 0.6mm
- Dimensions: 12 dia. x 100mmH
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4142 |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Soda Lime Glass |
| Kvantitet | 100 Pack |
| Kantad | Yes |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |