Läs mer
BRAND™ Soda Lime Glasfärgningstråg med lock
Produktkod. 10049670 Handla allt Brand Produkter
Change view
Slide Count:
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Slide Count Förpackningsstorlek
10049670 10 Paket med 10
1 options
Produktkod. 10049670 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 472200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4435.00 SEK
    4011.62 SEK / Paket med 10
    Save 423.38 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Passar upp till 10 diabilder. Bricka måste beställas separat.
  • Soda-lime glaskonstruktion
  • Mått (L x B x H): 105 x 85 x 70 mm
  • Inkluderar lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Bottenform Plan
Material Soda Lime Glas
Typ Färgningsränna
För användning med (applikation) Färgning
För användning med (utrustning) 10 bilder
Inkluderar Lock
Slide Count 10
Mått (L x B x H) 105 x 85 x 70 mm
Längd (metrisk) 105 mm
Bredd (metrisk) 85 mm
Höjd (metrisk) 70 mm