Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glas Culture Tube
Produktkod. 11832383
Change view
Längd (metrisk):
40 mm
50 mm
55 mm
70 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
9,5 mm
10,5 mm
11 mm
12 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 250
Paket med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11832383 50 mm 9,5 mm Paket med 200
11882393 40 mm 10,5 mm Paket med 500
11892393 55 mm 11 mm Paket med 500
11842383 70 mm 11 mm Paket med 200
11803370 120 mm 12 mm Paket med 500
11862393 125 mm 16 mm Paket med 250
11822383 40 mm 8 mm Paket med 200
10364713 150 mm 16 mm Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11832383 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer A405009500811
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Soda Lime Glass Culture Tube för att se cellkulturer i laboratoriet. Detta engångsrör med sodalimeglasfälg är vanligt (omärkt) och har en robust, enhetlig botten.
  • Kantad topp
  • Omärkt
  • Klart soda lime glas
  • Enhetlig botten
  • Disponibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Designtyp Rund botten
Längd (metrisk) 50 mm
Förpackning 200 förpackning
Diameter (metrisk) 9,5 mm
Produkttyp Provrör