Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glas Culture Tube
Beskrivning
- Kantad topp
- Omärkt
- Klart soda lime glas
- Enhetlig botten
- Disponibel
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 70 mm |
| Förpackning | 200 förpackning |
| Diameter (metrisk) | 11 mm |
| Produkttyp | Provrör |