Läs mer
Hirschmann™ Soda-lime glasprovrör med rund botten
Produktkod. 10438752
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10438752
Brand: Hirschmann™ 9270115
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provrör utan skala gjorda av sodalimglas.
  • Vanlig ände
  • Rund botten
  • Sodalime-glas
Specifikationer
Längd (metrisk) 150 mm
Material Soda Lime Glas
Förpackning 1 förpackning
Kvantitet 1 förpackning
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttyp Provrör