Läs mer
Hirschmann™ Soda-lime glasprovrör med rund botten
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Vanlig ände
- Rund botten
- Sodalime-glas
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Förpackning | 1 förpackning |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttyp | Provrör |