Läs mer
Hirschmann™ Soda-lime glasprovrör med rund botten
Produktkod. 10508211
Change view
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10508211 12 mm 100 mm Paket med 100
10099730 16 mm 125 mm -
10438752 16 mm 150 mm Paket med 100
10728621 16 mm 160 mm Paket med 100
10468942 16 mm 100 mm Paket med 100
10528771 12 mm 75 mm -
13280500 16 mm 180 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10508211 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9270107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00 SEK
    132.21 SEK / Paket med 100
    Save 25.79 SEK
    16% Av
I lager
Provrör utan skala gjorda av sodalimglas.
  • Vanlig ände
  • Rund botten
  • Sodalime-glas
Specifikationer
Längd (metrisk) 100 mm
Material Soda Lime Glas
Förpackning 1 förpackning
Kvantitet 1 förpackning
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttyp Provrör