Läs mer
Hirschmann™ Soda-lime glasprovrör med rund botten
Produktkod. 10528771
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10528771
Brand: Hirschmann™ 9270106
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provrör utan skala gjorda av sodalimglas.
  • Vanlig ände
  • Rund botten
  • Sodalime-glas
Specifikationer
Beskrivning Mått: 75 x 12 mm, Godstjocklek: 0,8 mm
Längd (metrisk) 75 mm
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 100/Pk.
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttyp Provrör