Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glas Culture Provrör
Produktkod. 11813370 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Diameter (metrisk):
6,5 mm
10 mm
11,5 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 250
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11813370 100 mm 16 mm Paket med 250
11852393 75 mm 11,5 mm Paket med 250
11893360 100 mm 12 mm Paket med 250
11387554 100 mm 13 mm -
11883360 75 mm 12 mm Paket med 250
11823370 160 mm 16 mm -
11843370 180 mm 18 mm Paket med 100
11873360 75 mm 10 mm Paket med 250
11863360 50 mm 6,5 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11813370 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer A410016000711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.05 SEK
    206.03 SEK / Paket med 250
    Save 60.02 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd Soda Glass Cell Culture-provrör för att analysera cellodlingsmaterial som är avgörande för diagnoser och experiment.
  • Soda lime glas
  • Rund botten
  • X250
Specifikationer
Designtyp Rund botten
Beskrivning Provrör
Längd (metrisk) 100 mm
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 250 st
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 16 mm