Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glas Culture Provrör
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
- Soda lime glas
- Rund botten
- X250
Specifikationer
Specifikationer
| Designtyp | Rund botten |
| Beskrivning | Provrör |
| Längd (metrisk) | 180 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kvantitet | 100 pack |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |