Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glas Culture Provrör
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Diameter (metrisk):
6.5 mm
10 mm
11.5 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 250
Beskrivning
- Soda lime glas
- Rund botten
- X250
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kvantitet | 250 styck |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Produkttyp | Odlingsrör |