Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glas Culture Provrör
Produktkod. 11893360 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Diameter (metrisk):
6,5 mm
10 mm
11,5 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 250
Produktkod. 11893360
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd Soda Glass Cell Culture-provrör för att analysera cellodlingsmaterial som är avgörande för diagnoser och experiment.
  • Soda lime glass
  • Round bottom
  • X250
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Designtyp Round-bottom
Beskrivning Test Tube
Längd (metrisk) 100 mm
Material Soda Lime Glass
Kvantitet 250 Pack
Autoklaveringsbar Autoclavable
Diameter (metrisk) 12 mm