Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glas Culture Provrör
Produktkod. p-8003224 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Diameter (metrisk):
6,5 mm
10 mm
11,5 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 250
Produktkod. 11852393
Brand: DWK Life Sciences A407511500811
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Soda Glass Cell Culture-provrör för att analysera cellodlingsmaterial som är avgörande för diagnoser och experiment.
  • Soda lime glas
  • Rund botten
  • X250
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Designtyp Rund botten
Beskrivning Provrör
Längd (metrisk) 75 mm
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 250 st
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 11,5 mm