Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime glasrör
Beskrivning
- Återanvändbar
- 200 förpackning
- Klart soda lime glas
- Med keps
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 40 mm |
| Förpackning | 200 förpackning |
| Diameter (metrisk) | 19 mm |
| Produkttyp | Provrör |