Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime glasrör
Diameter (metrisk):
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
Längd (metrisk):
40 mm
45 mm
50 mm
52 mm
55 mm
70 mm
75 mm
80 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
- Återanvändbar
- 200 förpackning
- Klart soda lime glas
- Med keps
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Förpackning | 200 förpackning |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |
| Produkttyp | Provrör |