Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime glasflaskor
Produktkod. 14861582 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
3 ml
9 ml
10 ml
13,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
14861582 10 ml Paket med 100
14891582 9 ml Paket med 100
14831582 3 ml Paket med 100
14871582 13,5 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 14861582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.00 SEK
    293.42 SEK / Paket med 100
    Save 176.58 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa flaskor för allmän blandning och enkelt laboratoriearbete. Soda Lime glasflaskor tål måttlig uppvärmning (t.ex. i ett vattenbad).
  • Genomskinliga flaskor med platt botten
  • Levereras med polyetenproppar
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Material Soda Lime Glas
Volym (metrisk) 10 ml
Inkluderar Push-in lock
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Push-in mössa
Kvantitet 100 Pk.
Höjd (metrisk) 75 mm