Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime glasflaskor
Produktkod. 14891582 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
3 ml
9 ml
10 ml
13,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
14891582 9 ml Paket med 100
14861582 10 ml Paket med 100
14831582 3 ml Paket med 100
14871582 13,5 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 14891582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00 SEK
    274.76 SEK / Paket med 100
    Save 61.24 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Använd dessa flaskor för allmän blandning och enkelt laboratoriearbete. Soda Lime glasflaskor tål måttlig uppvärmning (t.ex. i ett vattenbad).
  • Genomskinliga flaskor med platt botten
  • Levereras med polytenstoppare
  • Finns i olika storlekar
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Material Soda Lime Glass
Volym (metrisk) 9 ml
Inkluderar Tryck-in-lock
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Tryck-in-lock
Kvantitet 100 Pk.
Höjd (metrisk) 100 mm