Läs mer
BRAND™ Soda-Lime Glass Watch Glasögon
Produktkod. 10273391 Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10273391
Brand: BRAND™ 150045
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stressreducerad för att minimera risken för splittring.
  • Soda-lime glas enligt DIN 12341
  • Slipade kanter
  • Stressreducerad för att minimera risken för splittring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12341
Bottenform Plan
Material Soda Lime Glas
Form Rund
Typ Watch Glass
Invändig finish Polerad
Diameter (metrisk) 90 mm