Beskrivning
- Soda-lime glas enligt DIN 12341
- Slipade kanter
- Stressreducerad för att minimera risken för splittring
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12341 |
| Bottenform | Plan |
| Material | Soda Lime Glas |
| Form | Rund |
| Typ | Watch Glass |
| Invändig finish | Polerad |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |