Läs mer
BRAND™ Soda-Lime Glass Watch Glasögon
Produktkod. 10771572 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10771572 125 mm Paket med 10
10313031 150 mm Paket med 10
10079980 60 mm Paket med 10
10273391 90 mm Paket med 10
10588831 200 mm Paket med 10
10558401 70 mm Paket med 10
10389901 100 mm Paket med 10
10455771 80 mm Paket med 10
15201489 50 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10771572 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 150065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    786.00 SEK
    588.80 SEK / Paket med 10
    Save 197.20 SEK
    25% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stressreducerad för att minimera risken för splittring.
  • Soda-lime glas enligt DIN 12341
  • Slipade kanter
  • Stressreducerad för att minimera risken för splittring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12341
Bottenform Plan
Material Soda Lime Glas
Form Rund
Typ Watch Glass
Invändig finish Polerad
Diameter (metrisk) 125 mm