Läs mer
Scientific Glass Labs™ Soda Lime Glass Watch Glasögon
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
Klockglasögon är användbara för att avdunsta vätskor, hålla fasta ämnen för vägning eller för att värma upp små ämnen.
- Tillverkad av Soda lime glas
- Tunt, klart glas
- Slipad kant
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Material | Soda Lime Glas |
| Form | Rund |
| Typ | Watch Glass |
| För användning med (applikation) | Avdunsta vätskor, värma upp små ämnen, hålla fasta ämnen för vägning |
| Invändig finish | Ground Edge |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |