Läs mer
Scientific Glass Labs™ Soda Lime Glass Watch Glasögon
Description
Klockglasögon är användbara för att avdunsta vätskor, hålla fasta ämnen för vägning eller för att värma upp små ämnen.
- Tillverkad av Soda lime glas
- Tunt, klart glas
- Slipad kant
Specifications
Specifications
| Bottenform | Plan |
| Material | Soda Lime Glas |
| Form | Rund |
| Typ | Watch Glass |
| För användning med (applikation) | Avdunsta vätskor, värma upp små ämnen, hålla fasta ämnen för vägning |
| Invändig finish | Ground Edge |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |