Läs mer
Scientific Glass Labs™ Soda Lime Glass Watch Glasögon
Produktkod. 13192430
Change view
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
13192430 70 mm Paket med 10
13122440 100 mm Paket med 5
13132440 130 mm Paket med 5
13142440 150 mm Paket med 5
13152440 200 mm Paket med 5
13172430 40 mm Paket med 10
13182430 50 mm Paket med 10
13102440 80 mm Paket med 10
13112440 90 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 13192430 Leverantör Scientific Glass Labs™ Leverantörsnummer 170/1/70
Beräknad leverans: 10-12-2026
Tillverkad av Soda lime glas. Scientific Glass Labs™ Soda Lime Glass Watch Glasögon med tunt, klart glas och slipad kant kan användas för att avdunsta vätskor, hålla fasta ämnen för vägning eller för att värma upp små ämnen.
Klockglasögon är användbara för att avdunsta vätskor, hålla fasta ämnen för vägning eller för att värma upp små ämnen.
  • Tillverkad av Soda lime glas
  • Tunt, klart glas
  • Slipad kant
Specifikationer
Bottenform Plan
Material Soda Lime Glas
Form Rund
Typ Watch Glass
För användning med (applikation) Avdunsta vätskor, värma upp små ämnen, hålla fasta ämnen för vägning
Invändig finish Ground Edge
Diameter (metrisk) 70 mm