Läs mer
Scientific Glass Labs™ Soda Lime Glass Watch Glasögon
Produktkod. p-8000437
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 13122440
Brand: Scientific Glass Labs™ 170/1/100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Soda lime glas. Scientific Glass Labs™ Soda Lime Glass Watch Glasögon med tunt, klart glas och slipad kant kan användas för att avdunsta vätskor, hålla fasta ämnen för vägning eller för att värma upp små ämnen.
Klockglasögon är användbara för att avdunsta vätskor, hålla fasta ämnen för vägning eller för att värma upp små ämnen.
  • Tillverkad av Soda lime glas
  • Tunt, klart glas
  • Slipad kant
Specifikationer
Bottenform Plan
Material Soda Lime Glas
Form Rund
Typ Watch Glass
För användning med (applikation) Avdunsta vätskor, värma upp små ämnen, hålla fasta ämnen för vägning
Invändig finish Ground Edge
Diameter (metrisk) 100 mm