Läs mer
Soda lime, indikerar
Produktkod. 11450061
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450061 500 g 500g
11430061 2.5 kg 2.5kg
11440061 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450061 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044786.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 8006-28-8 ∣ CaHNaO2 ∣ 96,074 g/mol
Soda limes förmåga är att absorbera koldioxid, vilket gör den värdefull vid medicinska och kirurgiska procedurer. Den används också som ett kraftfullt torkmedel, eller torkmedel, i kommersiell och industriell användning. Den är också användbar vid tillverkning av gasmasker. Den spelar en avgörande roll för mätning av koldioxidutflöde i jorden vid absorption. Den är också användbar för direkt mätning av löst koldioxid.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8006-28-8
Molekylformel CaHNaO2
Molekylvikt (g/mol) 96.074
MDL-nummer MFCD00134094
InChI-nyckel HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Synonym soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
PubChem CID 66545795
IUPAC-namn natrium;oxokalcium;hydroxid
LEDER [OH-].O=[Ca].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Soda lime
Färg Vitt
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvalitet Ograderat
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Soda lime, indicating
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.