Läs mer
Soda lime, indikatorkvalitet
Produktkod. 11463957
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463957 500 g 500g
11473957 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19352.36
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 8006-28-8 ∣ CaHNaO2 ∣ 96,074 g/mol
Soda limes förmåga är att absorbera koldioxid, vilket gör den värdefull vid medicinska och kirurgiska procedurer. Den används också som ett kraftfullt torkmedel, eller torkmedel, i kommersiell och industriell användning. Den är också användbar vid tillverkning av gasmasker. Den spelar en avgörande roll för mätning av koldioxidutflöde i jorden vid absorption. Den är också användbar för direkt mätning av löst koldioxid.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Soda limes förmåga är att absorbera koldioxid, vilket gör den värdefull vid medicinska och kirurgiska procedurer. Den används också som ett kraftfullt torkmedel, eller torkmedel, i kommersiell och industriell användning. Den är också användbar vid tillverkning av gasmasker. Den spelar en avgörande roll för mätning av koldioxidutflöde i jorden vid absorption. Den är också användbar för direkt mätning av löst koldioxid.
Löslighet
Löslig i vatten.
Anteckningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Oförenlig med syror, vatten, fluor, kloroform och trikloretylen. Det är ett icke-brännbart material. Genererar värme vid hydrolys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8006-28-8
Molekylformel CaHNaO2
Molekylvikt (g/mol) 96.074
MDL-nummer MFCD00134094
InChI-nyckel HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Synonym soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
PubChem CID 66545795
IUPAC-namn natrium;oxokalcium;hydroxid
LEDER [OH-].O=[Ca].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Soda lime
Fysisk form Granuler
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
UN-nummer UN1907
Merck Index 14,8569
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvalitet Ograderat
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.