Läs mer
Soda lime, indikatorkvalitet
Beskrivning
Soda limes förmåga är att absorbera koldioxid, vilket gör den värdefull vid medicinska och kirurgiska procedurer. Den används också som ett kraftfullt torkmedel, eller torkmedel, i kommersiell och industriell användning. Den är också användbar vid tillverkning av gasmasker. Den spelar en avgörande roll för mätning av koldioxidutflöde i jorden vid absorption. Den är också användbar för direkt mätning av löst koldioxid.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Soda limes förmåga är att absorbera koldioxid, vilket gör den värdefull vid medicinska och kirurgiska procedurer. Den används också som ett kraftfullt torkmedel, eller torkmedel, i kommersiell och industriell användning. Den är också användbar vid tillverkning av gasmasker. Den spelar en avgörande roll för mätning av koldioxidutflöde i jorden vid absorption. Den är också användbar för direkt mätning av löst koldioxid.
Löslighet
Löslig i vatten.
Anteckningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Oförenlig med syror, vatten, fluor, kloroform och trikloretylen. Det är ett icke-brännbart material. Genererar värme vid hydrolys.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Soda lime |
| Fysisk form | Granuler |
| Kvantitet | 2500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Luftkänslig; Hygroskopisk |
| UN-nummer | UN1907 |
| Merck Index | 14,8569 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Kvalitet | Ograderat |
Säkerhet och hantering
- Soda lime, indicator grade
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.