Läs mer
Marienfeld Superior™ Obelagda soda lime glasmikroskopobjektglas
Matt:
Inte frostat
Silkeslen Frosted Markeringsområde
Kanter:
90° , Mark
Skära
Kvantitet:
50 stycken i kartong
50/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2500
Beskrivning
- Väl vätbara objektglas
- Tillverkad av soda lime glas av tredje hydrolytisk klass
- I enlighet med DIN ISO 8037/1
- Förrengjord, klar för användning, autoklaverbar
- För in vitro-diagnostik (IVD) tillämpningar enligt IVD-direktivet 98/79/EC, med CE-märkning, rekommenderat bäst före-datum och batchnummer för omfattande information och spårbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 76 mm |
| Bredd (metrisk) | 26 mm |
| nr per ärende | 2250 |
| Antal per förpackning | 50 |
| Kanter | 90° , Mark |
| Matt | Inte frostat |
| Material | Soda Lime Glass Typ III, hydrolytisk klass |
| Förrensad | Ja |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | Objektglas för mikroskop |
| Visa mer |