Läs mer
Soda lime, ren, granulat, med indikator vit till violett
Produktkod. 10300424 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10300424 250 g Glasflaska 250g
10463545 50 g Glasflaska 50g
10157083 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10300424 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 388352500
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 8006-28-8 | CaHNaO2 | 96,074 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Gasadsorbent, indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8006-28-8
Molekylformel CaHNaO2
Molekylvikt (g/mol) 96.074
MDL-nummer MFCD00134094
InChI-nyckel HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 66545795
IUPAC-namn natrium;oxokalcium;hydroxid
LEDER [OH-].O=[Ca].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Soda lime
Färg Beige-grå
Fysisk form Grynig
Material Soda Lime
Kvantitet 250 g
Linjär formel CaO/NaOH
Förlust vid torkning 19,0 % max. (10 g, 200 °C, 2 timmar)
Förpackning Glasflaska
Kvalitet Ren
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Soda lime, granular
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.