Läs mer
Soda lime, ren, granulär, utan indikator, Thermo Scientific™
Produktkod. 17525595 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
17525595 1 kg
1 options
Produktkod. 17525595 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 472160010
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Soda lime
CAS 8006-28-8
Färg Vit till beige till ljusgrå
Fysisk form Granulat
Kvantitet 1 kg
Förlust vid torkning ≤20 % (10 g, 200 °C, 2 h)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel CaHNaO2
MDL-nummer 00134094
Merck Index 13-8640
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten
InChI-nyckel HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
LEDER [OH-].[Na+].O=[Ca]
IUPAC-namn natriumoxokalciumhydroxid
Molekylvikt (g/mol) 96.07
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Soda lime, without indicator
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Soda lime, Calcium hydroxide, Sodium hydroxide, Potassium hydroxide