Läs mer
Marienfeld Superior™ Soda Lime Glass Watch Glasögon
Produktkod. 15221559
Change view
Diameter (metrisk):
90 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk)
15221559 90 mm
15241559 120 mm
15271559 250 mm
15261559 200 mm
15251559 150 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15221559 Leverantör Marienfeld Superior™ Leverantörsnummer 1709010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Använda Marienfeld Superior™ Soda Lime Glass Watch Glasögon för flera laboratorieuppgifter. De kan användas för att täcka uppvärmda bägare eller användas som vågskålar för experiment. De är gjorda av klart soda limeglas.
  • Soda lime glas av 3. hydrolytisk klass
  • Olika diameterstorlekar
  • Brandpolerade kanter
  • Fri från kadmium och bly
Specifikationer
Beskrivning Förpackningsenhet är 10 st.
Material Soda Lime Glas
Form Rund
Typ Watch Glass
För användning med (applikation) Används som bägarlock
För användning med (utrustning) Används som vågskålar
Invändig finish Polerad
Diameter (metrisk) 90 mm