Läs mer
Sodium 1-butanesulfonate, 99%
Produktkod. 11460513
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460513 100 g 100g
11440513 5 g 5g
11450513 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460513 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12654.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2386-54-1 | C4H9NaO3S | 160.16 g/mol
Natrium-1-butansulfonat användes vid syntes av SAPO4-5 med hög kiselhalt. Den användes också som en mobil fas för att separera åtta selenföreningar (selenit, selenat, selenocystin, selenourea, selenometionin, selenoetionin, selenocystamin och trimetylselenoniumjon). Jonassocierande reagens för HPLC1 och omvänd faskromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natrium-1-butansulfonat användes vid syntes av SAPO4-5 med hög kiselhalt. Den användes också som en mobil fas för att separera åtta selenföreningar (selenit, selenat, selenocystin, selenourea, selenometionin, selenoetionin, selenocystamin och trimetylselenoniumjon). Jonassocierande reagens för HPLC1 och omvänd faskromatografi.
Löslighet Löslig i vatten (1
-10%).
Anteckningar
Känslig för ljus. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Undvik överdriven värme och ljus. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2386-54-1
Molekylformel C4H9NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 160.16
MDL-nummer MFCD00007540
InChI-nyckel XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-butanesulfonate, sodium butane-1-sulfonate, 1-butanesulfonic acid sodium salt, sodium butylsulfonate, 1-butanesulfonic acid, sodium salt, sodium butane-1-sulphonate, sodium butanesulfonate, ipc-alks-4, 1-butanesulfonic acid, sodium salt 1:1, acmc-1cdot
PubChem CID 4096517
IUPAC-namn natrium;butan-1-sulfonat
LEDER [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium 1-butanesulfonate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3716662
Löslighetsinformation Soluble in water (1-10%).
Formel vikt 160.17
Procent renhet 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium 1-butanesulfonate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-butanesulfonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.