Läs mer
Natrium 1-dekanesulfonat, 99 %
Produktkod. 11487586
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487586 100 g 100g
11467586 5 g 5g
11477586 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14638.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7815.00 SEK
    6553.65 SEK / 100g
    Save 1261.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13419-61-9 | C10H21NaO3S | 244,325 g/mol
Jonassocierande reagens för HPLC, användbart för analys av peptider och proteiner. Natrium 1-dekansulfonat används som bas i kopplingsreaktioner såsom Suzuki-koppling. Det används som ett jonassocierande reagens för HPLC och involverat i analysen av peptider och proteiner. Det används för att studera mekanismen för guanidinföreningar på ett poröst grafitkol och elektroreduktion av Zn 2+ joner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Jonassocierande reagens för HPLC, användbart för analys av peptider och proteiner. Natrium 1-dekansulfonat används som bas i kopplingsreaktioner såsom Suzuki-koppling. Det används som ett jonassocierande reagens för HPLC och involverat i analysen av peptider och proteiner. Det används för att studera mekanismen för guanidinföreningar på ett poröst grafitkol och elektroreduktion av Zn 2+ joner.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13419-61-9
Molekylformel C10H21NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 244.325
MDL-nummer MFCD00007526
InChI-nyckel AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium decane-1-sulfonate, sodium 1-decanesulfonate, 1-decanesulfonic acid sodium salt, 1-decanesulfonic acid, sodium salt, decyl sodium sulfonate, sodium decane-1-sulphonate, ipc-alks-10, n-decylsulfonic acid, sodium salt, 1-decanesulphonic acid, sodium salt, 2-decanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 2724181
IUPAC-namn natrium;dekan-1-sulfonat
LEDER CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 1-Decanesulfonate
Smältpunkt >300 °C
Analysprocentintervall 99 % (torrvikt), vatten <1,5 %
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), vatten< 1,5 %
Kvantitet 100 g
Beilstein 3918920
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 244.33
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.