Läs mer
Natrium 1-dekanesulfonat, TRC
Produktkod. 30427035
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30427035 5 g
1 options
Produktkod. 30427035 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6219405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 1-decanesulfonate
CAS 13419-61-9
Molekylformel C10 H21 O3 S . Na
Kvantitet 5 g
Synonym Sodium 1-decanesulfonate, 1-Decanesulfonic acid','sodium salt (1:1), 1-Decanesulfonic acid','sodium salt (6CI,7CI,8CI,9CI), Sodium capryl sulfonate, Sodium decanesulfonate, Sodium decylsulfonate, Sodium n-decylsulfonate
InChI formel InChI=1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; Dekan-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 244.327
Formel vikt 244.111