Läs mer
Natrium 1-dodekanesulfonat, 99 %
Produktkod. 11415223
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415223 1 g 1g
11443980 10 g 10g
11425223 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415223 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12829.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2386-53-0 | C12H25NaO3S | 272,379 g/mol
Natrium 1-dodekansulfonat används som ett jonassocierande reagens för HPLC för analys av peptider och proteiner. Det fungerar som ett jonparreagens, vilket ökar retentionen av tiabendazol på HPLC-kolonn under bestämning av tiabendazol i frukter som citrus och banan. Det används i syntesen av grafen-nanokompositer. Det används också som ytaktivt medel, flotationsmedel, skummedel, penetreringsmedel och emulgeringsmedel. Det är involverat i framställningen av 1-klor-dodekan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natrium 1-dodekansulfonat används som ett jonassocierande reagens för HPLC för analys av peptider och proteiner. Det fungerar som ett jonparreagens, vilket ökar retentionen av tiabendazol på HPLC-kolonn under bestämning av tiabendazol i frukter som citrus och banan. Det används i syntesen av grafen-nanokompositer. Det används också som ytaktivt medel, flotationsmedel, skummedel, penetreringsmedel och emulgeringsmedel. Det är involverat i framställningen av 1-klor-dodekan.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2386-53-0
Molekylformel C12H25NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 272.379
MDL-nummer MFCD00007527
InChI-nyckel DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-dodecanesulfonate, sodium dodecane-1-sulfonate, 1-dodecanesulfonic acid sodium salt, sodium laurylsulfonate, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt, unii-4gy1kjw8si, sodium dodecyl sulfonate, 4gy1kjw8si, laurylsulfonic acid sodium salt, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 23665726
IUPAC-namn natrium;dodekan-1-sulfonat
LEDER CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 1-dodecanesulfonate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 3919536
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 272.39
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.