Läs mer
Natrium 1-heptansulfonat, 99 % (torrvikt), vatten <2 %
Produktkod. 11464303
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464303 100 g 100g
11444303 5 g 5g
11454303 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464303 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10917.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7277.70 SEK
    5923.65 SEK / 100g
    Save 1354.05 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 22767-50-6 | C7H15NaO3S | 202,244 g/mol
HPLC-reagens som används för jonassociering i analyser av peptider och proteinerNatrium 1-heptansulfonat används som ett jonassocierande reagens för HPLC och involverat i analysen av peptider och proteiner. Det används vid analys av farmaceutiska produkter, organiska och oorganiska småmolekylära föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
HPLC-reagens som används för jonassociering i analyser av peptider och proteinerNatrium 1-heptansulfonat används som ett jonassocierande reagens för HPLC och involverat i analys av peptider och proteiner. Det används vid analys av farmaceutiska produkter, organiska och oorganiska småmolekylära föreningar.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22767-50-6
Molekylformel C7H15NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 202.244
MDL-nummer MFCD00007543
InChI-nyckel REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC-namn natrium;heptan-1-sulfonat
LEDER CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium 1-heptanesulfonate
Namnnotering Vatten <2 %
Smältpunkt >300 °C
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Kvantitet 100 g
Beilstein 3731762
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 202.24
Procent renhet 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium 1-heptanesulfonate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.