Läs mer
Natrium 1-heptansulfonat monohydrat, 99 %
Produktkod. 11317108
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317108 50 g 50g
11327108 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 015214.18
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 207300-90-1 | C7H17NaO4S | 220,259 g/mol
Natrium-1-heptansulfonatmonohydrat är ett jonparningsreagens som används vid HPLC-analys av proteiner och peptider. Det används i högpresterande kapillärelektroforesanalys av peptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207300-90-1
Molekylformel C7H17NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 220.259
MDL-nummer MFCD00149550
InChI-nyckel XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc
PubChem CID 23687711
IUPAC-namn natrium;heptan-1-sulfonat;hydrat
LEDER CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
Smältpunkt >300 °C
Färg Vitt
Linjär formel CH3(CH2)6SO3Na·H2O
Kvantitet 50 g
Beilstein 3731762
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 220,26 (202,24 Vattenfattig)
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.