Läs mer
Natrium1-heptansulfonat, TRC
Produktkod. 30428280
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30428280 25 g
1 options
Produktkod. 30428280 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS63415025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 1-Heptanesulfonate
CAS 22767-50-6
Molekylformel C7 H15 O3 S . Na
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Heptanesulfonic acid','sodium salt (1:1), Sodium 1-heptanesulfonate, Sodium Heptane-1-sulfonate, 1-Heptanesulfonic acid','sodium salt (8CI,9CI), Heptylsulfonic acid sodium salt, Sodium 1-heptanesulfonate, Sodium heptanesulfonate, Sodium heptylsulfonate, Sodium n-heptylsulfonate
InChI formel InChI=1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].CCCCCCCS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; Heptan-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 202.25
Formel vikt 202.064